Få mere at vide
Bryson Packaging™ Aluminiumsfolie
Bredde (metrisk):
100 mm
500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Velegnet til generelle indpakningsformål og mange laboratorieapplikationer, herunder:
- forsegling af flasker
- kulturrør
- stoppe lækager
- reducerer fordampning eller varmetab
- dækpropper
- fremstilling af vejebåde eller fade
- 75 m ruller fås i en række forskellige bredder og mål
- Ideel til brug i autoklaver
- Leveres i skærekasse
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 246.1 ft. |
| Farve | Metallisk sølv |
| Produkttype | Aluminiumsfolie i skærekasse |
| Bredde (metrisk) | 500 mm |
| Materiale | Aluminium |
| Tykkelse | 12μ m |