Få mere at vide
Bryson Packaging™ Aluminiumsfolie
Artikelnummer. 12379548
Skift visning
Bredde (metrisk):
100 mm
500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
12379548 500 mm Hver
12309558 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12379548 Leverandør Bryson Packaging™ Leverandørnr. AKL300040J
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    548.67 DKK
    172.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 375.94 DKK
    68% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Velegnet til generelle indpakningsformål og mange laboratorieanvendelser. Bryson Packaging™ Aluminiumsfolie er ideel til brug i autoklaver. Fås i 100 mm brede, 18 μM gauge og 500 mm brede, 12 μM gauge ruller. Hver rulle har 75 m kvalitetsemballagefolie.
  • Velegnet til generelle indpakningsformål og mange laboratorieapplikationer, herunder:
    • forsegling af flasker
    • kulturrør
    • stoppe lækager
    • reducerer fordampning eller varmetab
    • dækpropper
    • fremstilling af vejebåde eller fade
  • 75 m ruller fås i en række forskellige bredder og mål
  • Ideel til brug i autoklaver
  • Leveres i skærekasse
Tekniske data
Applikationer Autoklaverbar
Længde (engelsk) 246.1 ft.
Farve Metallisk sølv
Produkttype Aluminiumsfolie i skærekasse
Bredde (metrisk) 500 mm
Materiale Aluminium
Tykkelse 12μ m