Få mere at vide
Bryson Packaging™ Aluminiumsfolie
Bredde (metrisk):
100 mm
500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beschreibung
- Suitable for general wrapping purposes and many laboratory applications, including:
- sealing bottles
- culture tubes
- stopping leaks
- reducing evaporation or heat losses
- covering corks
- making weighing boats or dishes
- 75m rolls available in a variety of widths and gaugess
- Ideal for use in autoclaves
- Supplied in a cutter box
Spezifikation
Spezifikation
| Applikationer | Autoclavable |
| Længde (engelsk) | 246.1 ft. |
| Farve | Metallic Silver |
| Produkttype | Aluminum Foil in Cutter Box |
| Bredde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Aluminum |
| Tykkelse | 18 μm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur