Få mere at vide
VACUUBRAND™ Pakke Lamellpumpe RZ 6 med FO/VS 16
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200004193 Shop alle Vacuubrand produkter
Stiktype:
CEE
Artikelnummer. 17879816
Brand: VACUUBRAND™ 20798039
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rotorvingepumpepakken RZ 6 med olietågefilter og butterflyventil VS 16 byder på stor ydeevne i et kompakt design - selv med gasballasten åben muliggør de et meget godt ultimativt vakuum.
  • Høje flowhastigheder selv ved vakuumniveauer, der nærmer sig det ultimative vakuum
  • Høj vanddamptolerance på grund af effektiv gasballast; meget godt ultimativt vakuum selv med gasballast
  • Vakuumtæt ved slukning; ekstern anti-tilbageløbsventil ikke nødvendig
  • Stor oliemængde: Lange intervaller mellem olieskift
  • Nem vedligeholdelse på grund af teleskopisk design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 0,002 mbar
Stiktype CEE
Flowhastighed 5,7 m3 /time.
Pumpetype Roterende vingevakuumpumpe
Bedømmelse af kabinet IP40
Applikationer Afgasning, lyofilisering, finvakuumdestillation og tørrekamre
Maksimalt tryk 1,1 bar
Spænding 230 V