Få mere at vide
VACUUBRAND™ Pakke Lamellpumpe RZ 2.5 med FO/VS 16
Shop alle Vacuubrand produkter
Stiktype:
CEE
Beskrivelse
- Høje flowhastigheder selv ved vakuumniveauer, der nærmer sig det ultimative vakuum
- Meget godt ultimativt vakuum selv med gasballast
- Vakuumtæt ved slukning; ekstern anti-tilbageløbsventil ikke nødvendig
- Stor oliemængde: Lange intervaller mellem olieskift
- Nem vedligeholdelse på grund af teleskopisk design
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 0,002 mbar |
| Stiktype | CEE |
| Flowhastighed | 2,3 m3 /time. |
| Pumpetype | Roterende vingevakuumpumpe |
| Bedømmelse af kabinet | IP40 |
| Applikationer | Lyofilisering, finvakuumdestillation og evakuering af små mængder |
| Maksimalt tryk | 1,1 bar |
| Spænding | 230 V |