Få mere at vide
Verenigde Kunststof Bedrijven™ dig og M Range plastikflasker
Artikelnummer. 10596064
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1500 mL
Mængde:
90
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde
10596064 1500 mL 90
1 options
Artikelnummer. 10596064 Leverandør Verenigde Kunststof Bedrijven™ Leverandørnr. 103595
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tilbyder løsninger, der er skræddersyet til dine præcise behov. Verenigde Kunststof Bedrijven™ du og M Range Plastic Bottles har en rektangulær form for behagelig håndtering samt et stort mærkningsområde. Kapsler ikke inkluderet; solgt separat.
  • HDPE-flasker
  • Fødevarekvalitet
  • Rektangulær form
  • Komfortabelt, kundevenligt design
  • Omfattende mærkningsområde
  • Velegnet til en bred vifte af anvendelser
  • Smal og bred halsfinish
Kapsler er ikke inkluderet.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1500 mL
Farve Neutral
Dimensioner (L x B x H) 125 x 90.5 x 184 mm
Til brug med (applikation) Til langtidsopbevaring af prøver
Inkluderer Closer
Materiale Polyethylen
Længde (metrisk) 75mm
Maks. Temperatur (metrisk) –50 til 80 °C
nr. pr. pakke 20-pakke
Emballage Papæske
Mængde 90
Temperaturområde (metrisk) –50 til 80 °C
Tolerance ±1 mm
Vægt (metrisk) 75 gr
Gradueringer Ja
Volumen (metrisk) Rand 1700 ml
Mund Brede
Form Firkant
Højde (metrisk) 170 mm
Produkttype Bred mundflaske