Få mere at vide
Invitrogen™ Pacific Orange™ og Pacific Blue™ Antistofmærkningssæt
Beskrivelse
Pacific Orange og Pacific Blue antistofmærkningssæt muliggør vedhæftning af et violet lys-exciterbart fluorescerende mærke på antistoffer (op til 100μ g pr. reaktion). Hvert sæt indeholder farvestof nok til fem reaktioner.
Et primært antistof, der er direkte mærket med en fluorofor, producerer ofte lavere baggrundsfluorescens og mindre uspecifik binding. Primære antistoffer af samme isotype eller afledt af den samme art kan multiplekses, hvis de er direkte mærket med kompatible fluoroforer. Bruger Pacific Blue og Pacific Orange farvestoffer giver dig samtidig mulighed for at excitere begge farvestoffer ved samme bølgelængde, mens deres emissioner skelnes forskelligt.
Pacific Orange og Pacific Blue antistofmærkningssæt tillader mærkning af små mængder antistof med et violet lys-exciterbart farvestof (op til 100μ g antistof pr. reaktion). Små mængder af andre proteiner (> 40 kDa) kan også mærkes ved hjælp af disse kits.
Funktioner af disse antistofmærkningssæt
• Pacific Blue excitations- og emissionsmaksima: 410/455 nm
• Pacific Orange excitations- og emissionsmaksima: 405/551 nm
• Mærkede proteiner typisk klar til brug på 90 min. (∼ 15 min. praktisk tid)
• Optimeret til småskala mærkning af ethvert protein> 40 kDa
• Stabiliserende proteiner bør fjernes fra prøven før mærkning
• Renset ved hjælp af praktiske centrifugeringsfiltre
• Indeholder detaljerede instruktioner til bestemmelse af mærkningsgrad (DOL)
Disse sæt indeholder alt hvad du behøver for at udføre fem separate mærkningsreaktioner samt til at rense de resulterende konjugater. Konjugater er ideelle til flere anvendelser, herunder flowcytometri, fluorescerende mikroskopi, immunhistokemi, primær detektion, ELISA , immuncytokemi, indirekte FISH og mere. Det er vi ISO 13485:2000 certificeret.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Antistofmærkningssæt |
| Mængde | 5 reaktionssæt |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 5 hætteglas af Pacific Blue™ reaktivt farvestof, 1 hætteglas natriumbicarbonat (84 mg), renseharpiks (10 ml), 5 spin-søjler og og 5 opsamlingsrør. Opbevares ved 2-8 °C, beskyttet mod lys. Komponent A kan opbevares fra -20 °C til 8 °C. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Excitation/Emission | 410/455 nm |
| Mærkningsskala | 100μ g |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | Pacific Blue |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Opløselighed | DMSO (dimethylsulfoxid) |
| Vis mere |