Få mere at vide
Invitrogen™ Pacific Orange™ og Pacific Blue™ Antistofmærkningssæt
Artikelnummer. 10165212
Skift visning
Excitation/Emission:
405/551 nm
410/455 nm
Farve:
Pacific Blue
Pacific Orange
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Excitation/Emission Farve Pakningsstørrelse
10165212 405/551 nm Pacific Orange Hver
10534453 410/455 nm Pacific Blue Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10165212 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. P30014
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Antistofmærkningssæt binder specifikt små mængder antistof med violet lys, der kan exciteres Pacific Orange eller Pacific Blue farvestoffer. Mærk bekvemt op til 100μ g antistof pr. reaktion, med 5 reaktioner pr. sæt.
Pacific Orange og Pacific Blue antistofmærkningssæt muliggør vedhæftning af et violet lys-exciterbart fluorescerende mærke på antistoffer (op til 100μ g pr. reaktion). Hvert sæt indeholder farvestof nok til fem reaktioner.
Et primært antistof, der er direkte mærket med en fluorofor, producerer ofte lavere baggrundsfluorescens og mindre uspecifik binding. Primære antistoffer af samme isotype eller afledt af den samme art kan multiplekses, hvis de er direkte mærket med kompatible fluoroforer. Bruger Pacific Blue og Pacific Orange farvestoffer giver dig samtidig mulighed for at excitere begge farvestoffer ved samme bølgelængde, mens deres emissioner skelnes forskelligt.
Pacific Orange og Pacific Blue antistofmærkningssæt tillader mærkning af små mængder antistof med et violet lys-exciterbart farvestof (op til 100μ g antistof pr. reaktion). Små mængder af andre proteiner (> 40 kDa) kan også mærkes ved hjælp af disse kits.
Funktioner af disse antistofmærkningssæt
• Pacific Blue excitations- og emissionsmaksima: 410/455 nm
• Pacific Orange excitations- og emissionsmaksima: 405/551 nm
• Mærkede proteiner typisk klar til brug på 90 min. (∼ 15 min. praktisk tid)
• Optimeret til småskala mærkning af ethvert protein> 40 kDa
• Stabiliserende proteiner bør fjernes fra prøven før mærkning
• Renset ved hjælp af praktiske centrifugeringsfiltre
• Indeholder detaljerede instruktioner til bestemmelse af mærkningsgrad (DOL)
Disse sæt indeholder alt hvad du behøver for at udføre fem separate mærkningsreaktioner samt til at rense de resulterende konjugater. Konjugater er ideelle til flere anvendelser, herunder flowcytometri, fluorescerende mikroskopi, immunhistokemi, primær detektion, ELISA , immuncytokemi, indirekte FISH og mere. Det er vi ISO 13485:2000 certificeret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Antistofmærkningssæt
Mængde 5 reaktionssæt
Tilstrækkelig til 5 Reactions
Indhold og opbevaring Pacific Orange™ Antibody Labeling Kit leveres med 5 hætteglas med reaktivt farvestof, natriumbicarbonat, renseharpiks, spin-søjler og opsamlingsrør.
Opbevares ved 2-8 °C, beskyttet mod lys. Komponent A kan opbevares fra -20 til 8 °C.
Detektionsmetode Fluorescens
Excitation/Emission 405/551 nm
Mærkningsskala 100μ g
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Pacific Orange
Kemisk reaktivitet Amin
Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)
Etiket eller farvestof Pacific Orange, Pacific Orange
Farve Pacific Orange
Mærkningsmål Antistoffer, Proteiner
Etikettype Stillehavsfarvestoffer