Få mere at vide
Invitrogen™ Pacific Blue™ Annexin V/SYTOX™ AADvanced™ Apoptose Kit, til flowcytometri
Artikelnummer. 10118184
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10118184 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10118184 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A35136
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Pacific Blue™ Annexin V/SYTOX™ AADvanced™ Apoptose Kit, til flowcytometri
Dette produkt detekterer eksternalisering af phosphatidylserin i apoptotiske celler ved hjælp af rekombinant annexin V konjugeret til violet-fluorescerende Pacific Blue™ farvestof og døde celler ved hjælp af SYTOX™ AADvanced™ plet. Efter farvning af en cellepopulation med Pacific Blue™ , bilag V og SYTOX™ AADvanced™ apoptotiske celler viser violet fluorescens, døde celler viser rød fluorescens, og levende celler viser ringe eller ingen fluorescens. Disse populationer er let kendetegnet ved et flowcytometer med 405 nm og 488 nm linjer til excitation. Der er meget lidt spektralt overlap mellem de to farvestoffer, derfor er meget lidt kompensation nødvendig. Hvert kit indeholder tilstrækkelige reagenser til ca. 50 flowcytometritests.
Se en valgvejledning for alle apoptoseanalyser til flowcytometri .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 sæt
Format Rør
Produkttype Apoptose kit
Indhold og opbevaring Indeholder 1 hætteglas med annexin V, Pacific Blue™ konjugat (250μ L), 1 hætteglas af SYTOX™ AADvanced™ døde cellefarvning og 1 flaske annexinbindingsbuffer (5X opløsning, 15 ml) og 1 hætteglas DMSO (100μ L).
Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Flowcytometer laserlinjer 405, 488
Excitation/Emission Stillehavsblå™ : ⁄415 455, SYTOX™ AADavanceret™ : ⁄546 647
Antal reaktioner 50
Forsendelsestilstand Våd is
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Konjugeret Stillehavsblå, SYTOX AADvanced Dead Cell Stain
Til brug med (udstyr) Flowcytometre