Få mere at vide
Pachymsyre, TRC
Artikelnummer. 30427218
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427218 10 mg
30422722 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30427218 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP13220010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29070-92-6
Molekylær formel C33 H52 O5
Molekylvægt (g/mol) 528.76
Synonym Lanost-8-en-21-oic acid, 3-(acetyloxy)-16-hydroxy-24-methylene-, (3β,16α)-, Eburica-8,24(28)-dien-21-oic acid, 3β,16α-dihydroxy-, 3-acetate (6CI), Lanost-8-en-21-oic acid, 3β,16α-dihydroxy-24-methylene-, 3-acetate (8CI), (3β,16α)-3-(Acetyloxy)-16-hydroxy-24-methylenelanost-8-en-21-oic acid, 3-O-Acetyltumulosic acid, NSC 244427, Pachymic acid
IUPAC navn (2R)-2-[(3S,5R,10S,13R,14R,16R,17R)-3-acetyloxy-16-hydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-6-methyl-5-methylideneheptansyre
SMIL CC(C)C(=C)CC[C@H]([C@H]1[C@H](O)C[C@@]2(C)C3=C(CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](OC(=O)C)C(C)(C)[C@@H]4CC3)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pachymic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C33H52O5/c1-19(2)20(3)10-11-22(29(36)37)28-25(35)18-33(9)24-12-13-26-30(5,6)27(38-21(4)34)15-16-31(26,7)23(24)14-17-32(28,33)8/h19,22,25-28,35H,3,10-18H2,1-2,4-9H3,(H,36,37)/t22-,25-,26+,27+,28+,31-,32-,33+/m1/s1
Formel vægt 528.3815
Procent renhed >95%