Få mere at vide
Pachymic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458958
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16458958 10 mg
16451388 5 mg
16404827 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16458958 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0371
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Pachymic acid is a lanostrane-type triterpenoid from P. cocos. Pachymic acid inhibits Akt and ERK signaling pathways.
Pachymic acid is a lanostrane-type triterpenoid from P. cocos. Pachymic acid inhibits Akt and ERK signaling pathways.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pachymic acid
CAS 29070-92-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C33H52O5
Mængde 10 mg
Synonym 3-O-Acetyltumulosic acid
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (18.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : 4.17 mg/mL (7.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O[C@@H]([C@]1([H])[C@H](C(O)=O)CCC(C(C)C)=C)C[C@@]([C@]1(C)CC2)(C)C3=C2[C@]4(C)[C@](CC3)([H])C(C)(C)[C@@H](OC(C)=O)CC4
Molekylvægt (g/mol) 528.76
Formel vægt 528.76
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease