Description
PAC1R Polyclonal antibody specifically detects PAC1R in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifications
Specifications
| Antigen | PAC1R |
| Applications | Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL |
| Formulation | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol |
| Gene Alias | adenylate cyclase activating polypeptide 1 (pituitary) receptor type 1, adenylate cyclase activating polypeptide 1 (pituitary) receptor type I, PACAP type I receptor, PACAP-R1, PACAP-R-1, PACAPRI, PACAPRPAC1, pituitary adenylate cyclase activating polypeptide 1 receptor type I Hiphop, pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide type I receptor |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: KKEQAMCLEKIQRANELMGFNDSSPGCPGMWDNITCWKPAHVGEMVLVSCPELFRSFNPDQ |
| Purification Method | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?