Få mere at vide
Thermo Scientific™ μPAC™ Neo HPLC-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Lær mere om dine proteomprøver med Thermo Scientific™ μPAC™ Neo HPLC-søjler. Vores μPAC Neo kolonne linje tilbyder højere opløsning end den tidligere generation af μPAC kolonner, hvilket sikrer, at du kan udtrække den maksimale mængde information fra meget komplekse prøver ved hjælp af lavstrømskromatografi. Søjleinstallation er enkel og pålidelig med Thermo Scientific™ nanoViper™ Fingertætte beslag.
De μPAC Neo-søjlesortimentet er det ideelle valg til en række forskellige proteomiske eksperimenter, herunder hurtig mærkefri kvantificering, omfattende identifikation og enkeltcelleanalyse.
Ydeevne og robusthed - μPAC Neo-søjler fungerer ved moderat tryk, hvilket giver mulighed for længere strømningsveje, der øger separationsydelsen og følsomheden. Drift ved lavere modtryk forlænger også kolonnens levetid.
Kolonne-til-kolonne reproducerbarhed - Den unikke mikrobearbejdningsfremstilling af vores μPAC Neo kolonnelinje producerer kolonner, der er stort set identiske. Dette resulterer i øget injektion-til-injektion og kolonne-til-søjle reproducerbarhed, hvilket giver dig større tillid til dine resultater under hele varigheden af en forskningsundersøgelse.
Perfekt Flow Path Order - μPAC Neo-søjler er designet med en perfekt strømningsvejsrækkefølge, hvilket eliminerer heterogene strømningsveje. Søjlernes ordnede strømningsvej minimerer spredning til den samlede adskillelse, hvilket resulterer i skarpere og mere intense kromatografiske toppe.
Tekniske data
Tekniske data
Flowhastighed | 0,1 til 0,75μ L/min |
Maks. Tryk | 6526 psi (450 bar) |
pH | 1,5 til 7 |
Porestørrelse | 100 til 300Å |
Porøsitet | 59% |
Temperatur | 60 °C |
Stationær fase | C18 |
Emballagemateriale | Silikone chip |
Kolonnetype | Cylindrisk Micro Pillar Array |
Endcapped | Ja |
Vis mere |