Få mere at vide
Thermo Scientific™ μPAC™ Neo HPLC-søjler
Artikelnummer. 17887883 Shop alle Thermo Scientific produkter
Pakningsstørrelse:
Hver
Inkluderer:
110 cm μPAC™ Neo HPLC Column
110 cm µPAC Neo Plus column
50 cm μPAC™ Neo HPLC Column
50 cm µPAC Neo Plus column
HT µPAC Neo Plus column
Produktlinje:
µPAC Neo
µPAC Neo Plus
Artikelnummer. 17887883
Brand: Thermo Scientific™ COLLOLO050NEOB
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lær mere om dine proteomprøver med Thermo Scientific™ μPAC™ Neo HPLC-søjler.
Lær mere om dine proteomprøver med Thermo Scientific™ μPAC™ Neo HPLC-søjler. Vores μPAC Neo kolonne linje tilbyder højere opløsning end den tidligere generation af μPAC kolonner, hvilket sikrer, at du kan udtrække den maksimale mængde information fra meget komplekse prøver ved hjælp af lavstrømskromatografi. Søjleinstallation er enkel og pålidelig med Thermo Scientific™ nanoViper™ Fingertætte beslag.
De μPAC Neo-søjlesortimentet er det ideelle valg til en række forskellige proteomiske eksperimenter, herunder hurtig mærkefri kvantificering, omfattende identifikation og enkeltcelleanalyse.
Ydeevne og robusthed - μPAC Neo-søjler fungerer ved moderat tryk, hvilket giver mulighed for længere strømningsveje, der øger separationsydelsen og følsomheden. Drift ved lavere modtryk forlænger også kolonnens levetid.
Kolonne-til-kolonne reproducerbarhed - Den unikke mikrobearbejdningsfremstilling af vores μPAC Neo kolonnelinje producerer kolonner, der er stort set identiske. Dette resulterer i øget injektion-til-injektion og kolonne-til-søjle reproducerbarhed, hvilket giver dig større tillid til dine resultater under hele varigheden af en forskningsundersøgelse.
Perfekt Flow Path Order - μPAC Neo-søjler er designet med en perfekt strømningsvejsrækkefølge, hvilket eliminerer heterogene strømningsveje. Søjlernes ordnede strømningsvej minimerer spredning til den samlede adskillelse, hvilket resulterer i skarpere og mere intense kromatografiske toppe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed 0,1 til 0,75μ L/min
Maks. Tryk 6526 psi (450 bar)
pH 1,5 til 7
Porestørrelse 100 til 300Å
Porøsitet 59%
Temperatur 60 °C
Stationær fase C18
Emballagemateriale Silikone chip
Kolonnetype Cylindrisk Micro Pillar Array
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Oversigt 50 cm Low-Load μPAC™ Neo HPLC-søjle
Sengelængde 50 cm
Sengebredde 180μ m
Interpillar afstand 1,25μ m
Søjle diameter 2.5μ m
Søjle længde 30μ m