Få mere at vide
Thermo Scientific™ µPAC™ Neo HPLC-kolonner
Artikelnummer. 17864195 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Inkluderer:
110 cm μPAC™ Neo HPLC-søjle
110 cm μPAC Neo Plus kolonne, ACC-VSP1006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES993
110 cm μPAC Neo Plus-kolonne
5,5 cm højgennemstrømning μPAC™ Neo HPLC-kolonne
50 cm μPAC™ Neo HPLC-søjle
50 cm μPAC Neo Plus søjle, ACC-VSP1006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES993
50 cm μPAC Neo Plus-søjle
HT µPAC Neo Plus kolonne, ACC-VSP2006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES994
HT µPAC Neo Plus-kolonne
Produktlinje:
µPAC Neo
µPAC Neo Plus
μPAC Neo
μPAC Neo Plus
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Produktlinje Pakningsstørrelse
17864195 5,5 cm højgennemstrømning μPAC™ Neo HPLC-kolonne µPAC Neo -
17887883 - μPAC Neo Hver
17817893 50 cm μPAC™ Neo HPLC-søjle µPAC Neo Hver
17897883 110 cm μPAC™ Neo HPLC-søjle µPAC Neo Hver
30804779 HT µPAC Neo Plus-kolonne µPAC Neo Plus -
30804774 50 cm μPAC Neo Plus-søjle µPAC Neo Plus -
30804780 110 cm μPAC Neo Plus-kolonne µPAC Neo Plus -
31188853 50 cm μPAC Neo Plus søjle, ACC-VSP1006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES993 µPAC Neo Plus -
31188855 110 cm μPAC Neo Plus kolonne, ACC-VSP1006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES993 μPAC Neo Plus -
31188854 HT µPAC Neo Plus kolonne, ACC-VSP2006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES994 µPAC Neo Plus -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17864195 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. COLCAPHTNEOB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Lær mere om dine proteomprøver med Thermo Scientific™ μPAC™ Neo Plus HPLC-kolonner.
Lær mere om dine proteomikprøver med Thermo Scientific™ μPAC™ Neo Plus HPLC-kolonner. For at tage din ydeevne endnu længere tilbyder vores μPAC Neo Plus-kolonnelinje højere opløsning end den tidligere generation af μPAC™ Neo-kolonner, hvilket sikrer, at du kan udtrække maksimal mængde information fra meget komplekse prøver ved hjælp af lavstrømskromatografi. Søjleinstallation er enkel og pålidelig med Thermo Scientific™ nanoViper™ Fingertight Fittings.
μPAC Neo Plus-kolonneserien er det ideelle valg til en række proteomiske eksperimenter, herunder hurtig mærkningsfri kvantificering, omfattende identifikation og enkeltcelleanalyse.
Ydeevne og robusthed – μPAC Neo-kolonner arbejder ved moderate tryk, hvilket tillader længere flowveje, der øger separationspræstation og følsomhed. Drift ved lavere bagtryk forlænger også kolonnens levetid.
Kolonne-til-kolonne reproducerbarhed - Den unikke mikrobearbejdning af vores μPAC Neo-kolonnelinje producerer kolonner, der er stort set identiske. Dette resulterer i øget reproducerbarhed fra injektion til injektion og fra kolonne til kolonne, hvilket giver dig større tillid til dine resultater gennem hele forskningsstudiet.
Perfekt strømningssti rækkefølge - μPAC Neo-kolonner er designet med en perfekt strømningssti, hvilket eliminerer heterogene strømningsveje. Den ordnede strømningsbane for kolonnerne minimerer dispersionen til den samlede afstand, hvilket resulterer i skarpere og mere intense kromatografiske toppe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Dobbelt nanoViper
Diameter (metrisk) 75 mm
Flowhastighed 300 - 3000 nL/min
Til brug med Jordkabel
Inkluderer 5,5 cm højgennemstrømning μPAC™ Neo HPLC-kolonne
Længde (metrisk) 55 mm
Maks. Tryk 6526 psi (450 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 1,5 til 7
Porestørrelse 100 til 300 Å
Temperatur 60 °C
Stationær fase C18
Produktlinje µPAC Neo
Volumen (metrisk) 1,5 μl
Emballagemateriale Siliciumchip
Kolonnetype Rektangulært mikrosøjlearray
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Materiale Stainless Steel
Teknik Reversed Phase HPLC
Til brug med (applikation) Nedefra og op Proteomics
Sengelængde 5.5 cm
Sengebredde 1850 μm
Interpillar afstand 2 μm
Søjle længde 25 μm