Få mere at vide
Thermo Scientific™ μPAC™ Neo Plus ESI-MS Accessories
Artikelnummer. p-9601010 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Grounding Cable
Interface
Voltage Spacer
Længde (metrisk):
500 mm
60 mm
N/A
Diameter (metrisk) Indvendig:
10 μm
20 μm
N/A
Artikelnummer. 17827893
Brand: Thermo Scientific™ EMIFLEXIONB
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge μPAC™ ESI-MS tilbehør til hurtig, reproducerbar og lav spredning tilslutning af μPAC HPLC-søjler til Nanospray Flex™ og EASY-Spray™ ionkilder.
Use Thermo Scientific™ μPAC™ ESI-MS Accessories to facilitate reproducible, low dispersion, and grounded connections between μPAC Neo Plus HPLC columns and low-flow mass spectrometer ion sources. μPAC Neo Plus voltage spacers are available for both EASY-Spray and Nanospray Flex ion sources. All configurations require a grounding cable.
De μPAC Flex iON Connect ESI-MS Interface består af to separate enheder:
  • En docking-enhed, der kan skubbes ind på Nanospray Flex Ion Sources metalstang og modtager både jordforbindelse og højspændingskabel
  • En sprayenhed, der er kompatibel med udløbsfittings af μPAC søjler på den ene side og kompatibel med enhver 360μ m OD emitter på den anden side.
De μPAC EASY-Spray emitter er designet til nem tilslutning til en EASY-Spray MS-kilde. Den indeholder en formonteret EASY-Spray emitter med en overførselsledning og jordforbindelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt μPAC™ Flex iON Connect ESI-MS Interface
Til brug med (udstyr) Nanospray Flex™ Ionkilde
Type Interface
Længde (metrisk) N/A
Diameter (metrisk) Indvendig N/A