Få mere at vide
Thermo Scientific™ μPAC™ Neo Plus ESI-MS Tilbehør
Artikelnummer. 30804772 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Interface
Jordkabel
Spændingsafstandsstykke
Længde (metrisk):
500 mm
60 mm
Ikke relevant
Diameter (metrisk) Indvendig:
10 μm
20 μm
Ikke relevant
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig
30804772 Spændingsafstandsstykke 60 mm 10 μm
17827893 Interface Ikke relevant Ikke relevant
30804775 Spændingsafstandsstykke 60 mm 20 μm
30804776 Spændingsafstandsstykke 500 mm 20 μm
30804777 Interface 60 mm 10 μm
30804773 Interface 60 mm 20 μm
30804778 Jordkabel Ikke relevant Ikke relevant
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30804772 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ACCVSP1006
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Brug μPAC™ ESI-MS Accessories til hurtig, reproducerbar og lavdispersionsjordforbindelse mellem Thermo Scientific™ μPAC™ Neo Plus HPLC-søjler og Thermo Scientific™ nanospray Flex™ - og EASY-Spray™ ionkilder.
Brug Thermo Scientific™ μPAC™ ESI-MS Accessories til at lette reproducerbare, lavdispersions- og jordforbindelser mellem μPAC Neo Plus HPLC-kolonner og lavstrøms massespektrometerionkilder. μPAC Neo Plus spændingsafstandsstykker fås til både EASY-Spray og Nanospray Flex ionkilder. Alle konfigurationer kræver et jordkabel.
μPAC Neo Plus spændingsafstandsstykker
Følgende spændingsafstandsstykker er tilgængelige for at understøtte alle µPAC Neo plus kolonner og multikolonneovnskonfigurationer på EASY-Spray og NanoSpray Flex ionkilder:
  • ACC-VSP1006 - 10 µm I.D. x 60 mm til brug med flowhastigheder < på 1 µL/min og kolonner indbygget i en ekstern kolonneovn
  • ACC-VSP2006 - 20 µm I.D. x 60 mm til brug med flowhastigheder > på 1 µL/min og kolonner indbygget i en ekstern kolonneovn
  • ACC-VSP2050 - 20 µm I.D. x 500 mm til brug med flowhastigheder < på 3 µL/min og søjler indkvarteret i Vanquish Neo-søjlerummet
μPAC Neo Plus Flex Ion Connect
Følgende Flex Ion Connect-grænseflader er tilgængelige for at understøtte brugen af µPAC Neo Plus-søjler, Nanospray Flex-ionkilden og enhver 360 µm O.D.-emitter:
  • ACC-NANOFIC10 - 10 µm I.D. x 60 mm til brug med flowhastigheder < på 1 µL/min og kolonner indbygget i en ekstern kolonneovn
  • ACC-CAPFIC20 - 20 µm I.D. x 60 mm til brug med flowhastigheder > på 1 µL/min og kolonner indbygget i en ekstern kolonneovn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Lavstrøms ionkilder, μPAC Neo Plus 50 og 110 cm kolonner
Type Spændingsafstandsstykke
Længde (metrisk) 60 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 10 μm