Beskrivelse
Brug Thermo Scientific™ μPAC™ ESI-MS Accessories til at lette reproducerbare, lavdispersions- og jordforbindelser mellem μPAC Neo Plus HPLC-kolonner og lavstrøms massespektrometerionkilder. μPAC Neo Plus spændingsafstandsstykker fås til både EASY-Spray og Nanospray Flex ionkilder. Alle konfigurationer kræver et jordkabel.
De μPAC Flex iON Connect ESI-MS Interface består af to separate enheder:
- En docking-enhed, der kan skubbes ind på Nanospray Flex Ion Sources metalstang og modtager både jordforbindelse og højspændingskabel
- En sprayenhed, der er kompatibel med udløbsfittings af μPAC søjler på den ene side og kompatibel med enhver 360μ m OD emitter på den anden side.
De μPAC EASY-Spray emitter er designet til nem tilslutning til en EASY-Spray MS-kilde. Den indeholder en formonteret EASY-Spray emitter med en overførselsledning og jordforbindelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | μPAC™ Flex iON Connect ESI-MS Interface |
| Til brug med (udstyr) | Nanospray Flex™ Ionkilde |
| Type | Interface |
| Længde (metrisk) | Ikke relevant |
| Diameter (metrisk) Indvendig | Ikke relevant |