Få mere at vide
PAC 1000-7000 BumpTest Station
Artikelnummer. 15277126
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
58 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15277126 58 l Hver
1 options
Artikelnummer. 15277126 Leverandør Draeger Safety Leverandørnr. 8318586
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11580.00 DKK
    10944.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 635.27 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 58 l
Type Bump Test Station
Inkluderer En testgascylinder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • divesorb pro
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P410-Beskyttes mod sollys.
  • P411-Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger °C/°F.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, calsium hydroxide