Få mere at vide
PAC-1, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PAC-1 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28N4O2/c1-2-7-20-10-6-11-21(23(20)29)16-24-25-22(28)18-27-14-12-26(13-15-27)17-19-8-4-3-5-9-19/h2-6,8-11,16,29H,1,7,12-15,17-18H2,(H,25,28)/b24-16+ |
| Formel vægt | 392.2212 |