missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PAC-1, TRC

Artikelnummer. 30414527
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414527 5 mg
30420214 10 mg
30415300 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30414527 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP1320005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 315183-21-2
Molekylær formel C23H28N4O2
Molekylvægt (g/mol) 392.49
Synonym 4-(Phenylmethyl)-1-piperazineacetic Acid 2-[[2-Hydroxy-3-(2-propen-1-yl)phenyl] methylene]hydrazide, Procaspase Activating Compound 1
IUPAC navn 2-(4-benzylpiperazin-1-yl)-N-[(E)-(2-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)methylideneamino]acetamide
SMIL Oc1c(CC=C)cccc1\C=N\NC(=O)CN2CCN(Cc3ccccc3)CC2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PAC-1
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H28N4O2/c1-2-7-20-10-6-11-21(23(20)29)16-24-25-22(28)18-27-14-12-26(13-15-27)17-19-8-4-3-5-9-19/h2-6,8-11,16,29H,1,7,12-15,17-18H2,(H,25,28)/b24-16+
Formel vægt 392.2212
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.