Få mere at vide
PAC-1, MedChemExpress
Beskrivelse
PAC-1 is a procaspase-3 activator that induces apoptosis in cancer cells with an EC50 of 2.08 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PAC-1 |
| CAS | 315183-21-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H28N4O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Procaspase activating compound 1 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (127.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=C(N/N=C/C1=CC=CC(CC=C)=C1O)CN2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 392.49 |
| Vis mere |