Få mere at vide
Novus Biologicals™ PABPC1L2A 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18536724 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
18536724 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18536724 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00340529T01
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål PABPC1L2A
Synonym MGC168104, PABPC1L2, PABPC1L2B, poly(A) binding protein, cytoplasmic 1-like 2 A, polyadenylate-binding protein 1-like 2, RBM32A, RBM32B, RNA binding motif protein 32 A, RNA-binding motif protein 32, RNA-binding protein 32
Gen symbol PABPC1L2A