Få mere at vide
VITLAB™ PA spatel skeer
Artikelnummer. 15202789
Skift visning
Længde (metrisk):
180 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15202789 180 mm Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15202789 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 80596
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.00 DKK
    228.65 DKK / Pakke med 10
    Spare 70.35 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
En fremragende og økonomisk mulighed for manuel omrøring og blanding i laboratoriet.
  • Glasfiberforstærket
  • Spatelværktøj i den ene ende, ske i den anden
  • Let at holde håndtag i midten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 Pk.
Farve Rød
Produkttype Ske spatel
Materiale Polyamid
Længde (metrisk) 180 mm