Få mere at vide
PAβN dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479845
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16479845 250 mg -
16493368 10 mg -
16489896 50 mg -
16462736 25 mg 25mg
16436097 5 mg -
16414616 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16479845 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101444A250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
MedChemExpress PAβN dihydrochloride (MC-207110 dihydrochloride) is an efflux pump inhibitor.
PAβN dihydrochloride (MC-207110 dihydrochloride) is an efflux pump inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PAβN dihydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 100929-99-5
Farve White
Mængde 250 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H32Cl2N6O2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym MC-207,110 dihydrochloride Phe-Arg-β-naphthylamide dihydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (160.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 14.29 mg/mL (27.51 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@H](CC1=CC=CC=C1)N)=O)NC2=CC(C=CC=C3)=C3C=C2.Cl.Cl
Molekylvægt (g/mol) 519.47
Formel vægt 519.47
Procent renhed 98.51%