Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PA 8
Description
PA 8 is a PAC1 receptor antagonist. Inhibits PACAP-induced CREB phosphorylation in PAC1, but not VPAC1 or VPAC2, expressing cells. Also inhibits PACAP-induced increases in cAMP levels in vitro (IC50 = 2 nM) and PACAP-induced aversive responses and mechanical allodynia following intrathecal injection in vivo.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5,8-dihydro-5-[3-methoxy-4-(2-propen-1-yloxy)phenyl]pyrido[2,3-d]pyrimidine-4,7(3H,6H)-dione |
| CAS | 878437-15-1 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C17H18N4O4 |
| Formel vægt | 342.35 |
| Renhed | 98% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?