missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ P7C3

Beskrivelse
P7C3 is a NAMPT activator. Proneurogenic and neuroprotective. Protects newborn neurons in the dentate gyrus by mitigating cell death. Also enhances learning and memory in aged rats. Orally available and brain penetrant. Also revents doxorubicin-mediated toxicity in osteosarcoma cells and restores intracellular NAD levels.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,6-Dibromo-α-[(phenylamino)methyl]-9H-carbazole-9-ethanol |
| CAS | 301353-96-8 |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Mængde | 25 mg |
| Molekylær formel | C21H18Br2N2O |
| Formel vægt | Observed MW: 474.19 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?