Få mere at vide
Dostmann Electronic™ P795 Model Reference Termometer
Artikelnummer. 11882871
Temperaturområde (metrisk):
-200 °C til +850 °C
Artikelnummer. 11882871
Brand: Dostmann Electronic™ 50000795
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Robust, pålideligt, brugervenligt instrument med høj præcision til temperatur (± 0,01), med hukommelse til 6.000 målinger.
  • P795-målesystemet er den perfekte standard til at teste underordnede instrumenter eller systemer
  • P795-seriens instrumenter giver forskellige kalibreringsmuligheder for de tilsluttede Pt100-prober
  • Højpræcisionsinstrument til temperatur (± 0,01), med hukommelse til 6.000 målinger
  • Designet til anvendelse af kvalitetssikring, f.eks. test af klimakamre, kalibreringstermostater, ovn... eller termoelektriske processer
Tekniske data
Til brug med (applikation) Designet til anvendelse af kvalitetssikring, f.eks. test af klimakamre, kalibreringstermostater, ovn... eller termoelektriske processer
Højde (metrisk) 40 mm
Længde (metrisk) 200 mm
Model- P795
Vægt (metrisk) 300 g
Produkttype Reference termometer
Datalagring 4000 mål
Maks. Temperatur (metrisk) 850 °C
Min. Temperatur (metrisk) -200 °C
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +850 °C
Nøjagtighed ±0,015 °C eller± 0,025 %
Vise 2-linjers LCD
Bredde (metrisk) 85 mm