Description
p53 Monoclonal antibody specifically detects p53 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigen | p53 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | rTP53/3889 |
| Conjugate | APC |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | Antigen NY-CO-13, FLJ92943, LFS1TRP53, p53, p53 tumor suppressor, P53cellular tumor antigen p53, Phosphoprotein p53, transformation-related protein 53, tumor protein p53, Tumor suppressor p53 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant human full-length p53 protein |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?