Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals P505-15, 95%
Artikelnummer. 17181136 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17181136 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17181136 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 468261000
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale P505-15
CAS 1370261-96-3
Analyseprocentområde 95%
Mængde 100 mg
Molekylær formel C19H23N9O
Formel vægt 393.45