Få mere at vide
Lonza™ P3 primær celle 96-brønd Nucleofector™ Kit
Mængde:
2,25 ml P3 primær celle Nucleofector™ Opløsning, 0,5 ml supplement 1, 50μ g pmax GFP™ Vektor (1μ g/μ L i 10 mM Tris pH 8,0), 1 x 96-brønd Nucleocuvette™ plade (20μ L)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Høj transfektionseffektivitet for primære celler.
- Kompatibel med væskehåndteringssystemer til automatiseret højkapacitetselektroporering.
- Betingelser kan overføres mellem 4D-Nucleofector™ System, 96-brønd Shuttle™ System og 384-brønd Nucleofector™ System.
- Applikationer:
- Transfektion af lave celleantal i området fra 5 x 104 til 1 x 106 celler.
- High-throughput applikationer, f.eks. skærme af arrayed cDNA, RNAi eller CRISPR biblioteker.
- Dette sæt har vist sig at være optimalt til transfektion af følgende celletyper:
- B-celle (human)
- CD34+ celle (human)
- Chondrocyt (human)
- DC (menneske)
- DC (mus), moden
- ES (menneske), H9
- ES (mus)
- Hepatocyt (human)
- HMEC (menneske)
- Keratinocyt (human)
- Makrofager (human)
- Monocyt (human)
- Neuron (rotte), hjerne Hi/Cx
- NHBE (menneske)
- RPE (menneske)
- T-celle (human), stim.
- T-celle (mus), unstim..
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Vektor | pmaxGFP™ |
| Til brug med (udstyr) | 96-brønd Shuttle™ Tilføjelse |
| Til brug med (applikation) | Medium-throughput primær celletransfektion |
| Inkluderer | P3 primær celle Nucleofector™ Løsning, supplement 1, pmaxGFP™ Vektor (1 μg/μ L i 10 mM Tris, pH 8,0; 50μ g), 96-brønd Nucleocuvette™ Plade |
| Antal reaktioner | 96 |
| pH | 7.1 til 7.3 |
| Mængde | 2,25 ml P3 primær celle Nucleofector™ Opløsning, 0,5 ml supplement 1, 50μ g pmax GFP™ Vektor (1μ g/μ L i 10 mM Tris pH 8,0), 1 x 96-brønd Nucleocuvette™ plade (20μ L) |