Få mere at vide
Lonza™ P3 primær celle 4D-nukleofektor™ X Kit L
Artikelnummer. 13429329
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
24 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13429329 1 stk. 24 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 13429329 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. V4XP3024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7310.00 DKK
    5413.83 DKK / 24 reaktioner
    Spare 1896.17 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Ideel til effektiv transfektion af en række primære celler. Lonza™ P3 primær celle 4D-nukleofektor™ X Kit L er et sæt til 24 reaktioner.
  • Høj transfektionseffektivitet i primære celler
  • Celler opretholder funktionalitet efter transfektion
  • Betingelser kan overføres mellem 4D-Nucleofector™-systemet, 96-brønds Shuttle™-systemet og 384-brønds Nucleofector™-systemet
  • Transfektion af celletal i intervallet 2 x 10 5 til 2 x 10 7 celler
  • Anvendelser med lavt gennemløb
  • Dette sæt har vist sig at være optimalt til transfektion af følgende celletyper:
    • B-celle (human)
    • CD34+ celle (human)
    • Chondrocyt (human)
    • DC (human)
    • DC (mus), moden
    • ES (human), H9 ES (mus)
    • Hepatocyt (human)
    • HMEC (human)
    • Keratinocyt (human)
    • Makrofager (human)
    • Monocyt (human)
    • Neuron (rotte), hjerne Hi/Cx
    • NHBE (human)
    • RPE (human)
    • T-celle (human), stim.
    • T-celle (mus), unstim.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4 °C
Vektor pmaxGFP™
Effektivitet Transfektionseffektivitet op til 83 %.
Til brug med (udstyr) 4D-nukleofektor™ X enhed
Til brug med (applikation) Velegnet til epitelceller fra forskellige pattedyrarter og forskellige organer
Inkluderer 100 μl transfektionsvolumen, 2 x 2,5 ml Nucleofector™-opløsning, 0,5 ml supplement, 30 μg pmaxGFP Vector, 24 x 100 μl Single Nucleocuvette
Antal reaktioner 24
Produkttype P3 Primary Cell 4D-Nucleofector X Kit L
Mængde 1 stk.