Få mere at vide
Lonza™ P3 primær celle 4D-nukleofektor™ X Kit L
Antal reaktioner:
12
Pakningsstørrelse:
12 reaktioner
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Vektor | pmaxGFP™ |
| Effektivitet | Transfektionseffektivitet op til 64 %. |
| Til brug med (udstyr) | 4D-nukleofektor™ X enhed |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til epitelceller fra forskellige pattedyrarter og forskellige organer |
| Inkluderer | 100 μL Transfektionsvolumen, 2 x 0,675mL Nucleofector™ Opløsning, 2 x 0,15 ml tilskud, 30 gμ pmaxGFP™ Vektor, 12 x 100 L μEnkelt Nucleocuvette™ |
| Antal reaktioner | 12 |
| Produkttype | P3 Primary Cell 4D-Nucleofector X Kit L |
| Mængde | 1 stk. |