missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
P22077, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | P22077 |
| CAS | 1247819-59-5 |
| Molekylær formel | C12H7F2NO3S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-[5-[(2,4-Difluorophenyl)thio]-4-nitro-2-thienyl]-ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7F2NO3S2/c1-6(16)11-5-9(15(17)18)12(20-11)19-10-3-2-7(13)4-8(10)14/h2-5H,1H3 |
| SMIL | Cl.NCCc1c(OC)ccc(OC)c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 315.32 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?