Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals p21-aktiveret kinaseinhibitor III, IPA-3
Artikelnummer. 15497099
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497099 10 mg 10mg
15487099 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497099 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65848.MA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Fungerer som en allosterisk hæmmer af Pak1
Fungerer som en allosterisk hæmmer af Pak1
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42521-82-4
Molekylær formel C20H14O2S2
Synonym PAK-inhibitor III; 1,1′ -Disulfandiylbis(naphthalen-2-ol)
Tekniske data
Mængde 10 mg
Oversigt Gul
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) Fungerer som en allosterisk hæmmer af Pak1
Formel vægt 350,50 g/mol
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighed Opløselig i DMSO eller ethanol; Uopløseligt i vand
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Fast stof
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p21-Activated Kinase Inhibitor III, IPA-3
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1-Dithiodi-2-naphthol