Få mere at vide
Lonza™ P2 primær celle 4D-Nucleofector™ X-sæt L
Artikelnummer. 13489319
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
12 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13489319 1 sæt 12 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 13489319 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. V4XP2012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3625.00 DKK
    3187.47 DKK / 12 reaktioner
    Spare 437.53 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Til effektiv transfektion af specifikke primære celler, f.eks. musemakrofager og NHDF, i 4D-NucleofectorTM X Unit (100μ L-format).
  • Høj transfektionseffektivitet for primære celler.
  • Celler opretholder funktionalitet efter transfektion.
  • Betingelser kan overføres mellem 4D-Nucleofector™ System, 96-brønd Shuttle™ System og 384-brønd Nucleofector™ System.
  • Applikationer:
    • Transfektion af celletal i området fra 2 x 10 5 til 2 x 10 7 celler.
    • Anvendelser med lav gennemstrømning.
  • Dette sæt har vist sig at være optimalt til transfektion af følgende celletyper:
    • Makrofage (mus).
    • NHDF (menneske), neonatal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Vektor pmaxGFP™
Til brug med (udstyr) 4D-Nucleofector™ X-enhed (100μ L-format)
Til brug med (applikation) Effektiv transfektion af specifikke primære celler, f.eks. musemakrofager og NHDF.
Inkluderer P2 primær celle Nucleofector™ Løsning, supplement 1, pmaxGFP™ Vektor (1μ g/μ L i 10 mM Tris pH 8,0), Nucleocuvette™ Beholder, engangspipetter
Antal reaktioner 12
pH 7,3 til 7,5
Mængde 1 sæt