missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ P110

Beskrivelse
P110 is a dynamin-related protein 1 (Drp1) inhibitor, inhibits Drp1 GTPase activity. Displays no effect on dynamin 1 or other mitochondrial dynamics-related proteins. Inhibits mitochondrial fission, dysfunction and reactive oxygen species (ROS) production in vitro. Reduces programmed cell death and improves cell viability by protecting mitochondrial integrity. Reduces mitochondrial fragmentation and mitochondrial ROS production in mouse model of Parkinson's disease. Cell permeable.
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 95% |
| CAS | 2770267-63-3 |
| Indhold og opbevaring | Store at -20°C |
| Mængde | 1 mg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?