Få mere at vide
Lonza™ P1 primær celle 4D-Nucleofector™ X Kit S
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
32 reaktioner
Beskrivelse
- Høj transfektionseffektivitet for primære celler.
- Celler opretholder funktionalitet efter transfektion.
- Betingelser kan overføres mellem 4D-Nucleofector™ System, 96-brønd Shuttle™ System og 384-brønd Nucleofector™ System.
- Applikationer:
- Transfektion af celletal i området fra 2 x 10 5 til 2 x 10 7 celler.
- Anvendelser med lav gennemstrømning.
- Dette sæt har vist sig at være optimalt til transfektion af følgende celletyper:
- Makrofager (mus)
- NHDF (menneske), neonatal
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Vektor | pmaxGFP™ |
| Til brug med (udstyr) | 4D-Nucleofector™ X-enhed (20μ L-format) |
| Til brug med (applikation) | Effektiv transfektion af specifikke primære celler, f.eks. humane ADSC'er eller MSC'er |
| Inkluderer | 2 x 0,675 ml 1 primær celle Nucleofector™ Opløsning, 2 x 0,15 mL Supplement 1, 50μ g pmaxGFP™ Vektor (1μ g/μ L i 10 mM Tris pH 8,0), 2 x 16-brønd Nucleocuvette™ Strips (20μ L) |
| Antal reaktioner | 32 |
| pH | 7,4 til 7,6 |
| Mængde | 1 sæt |