Få mere at vide
Corning™ Costar™ Sterile engangsreagensbeholdere
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-165954 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Emballage:
Bulk
Individuelt indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Emballage unitSize
10119110 100 mL Individuelt indpakket Pakke med 100
10320551 50 mL Bulk Pakke med 200
10261391 50 mL Individuelt indpakket Pakke med 100
10712541 100 mL Bulk -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10119110 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4873
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af modificeret polystyren for styrke. Corning™ Costar™ Sterile engangsreagensbeholdere er ideelle til gentagne fyldninger af flerkanalspipettere.
Costar™ reagensbeholdere er ideelle til gentagne fyldninger af flerkanalspipetter.
  • Fremstillet af modificeret polystyren (hvid)
  • Individuelt indpakket, steril
  • Engangs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Dimensioner (L x B x H) 145 x 85 x 35 mm
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Højde (metrisk) 35 mm
Længde (metrisk) 145 mm
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Emballage Individuelt indpakket
Bredde (metrisk) 88.5 mm