Få mere at vide
Thermo Scientific™ Varioskan™ ALF Multimode mikropladelæser
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
De Thermo Scientific Varioskan ALF Multimode Microplate Reader er en alsidig startniveaulæser til de mest almindelige absorbans-, turbidimetriske, fluorescens- og luminescensmikropladeanalyser. Dens fotometriske optiske design er baseret på en xenon-flashlampe og monokromator, hvilket muliggør kontinuerlig bølgelængdevalg fra UV gennem synligt område op til 1000 nm. Det brede bølgelængdeområde muliggør mange almindelige analyser, herunder nukleinsyre- og proteinkvantificering, bakterievækstkurver, ELISA og cellelevedygtighed.
Forbedre dine fluorescens- og luminescensmålinger med den filterbaserede optik
Med Varioskan ALF-læser, fluorescens- og luminescensmålinger udføres med filterbaseret optik for optimal specificitet og sensitivitet. Systemet leveres med tre forudinstallerede excitations- og emissionsfiltersæt, der er egnede til mange almindelige fluorometriske applikationer som Quant-IT DNA kvantificeringsassays og PrestoBlue og AlamarBlue cellelevedygtighedsassays. Derudover er fem åbne filterpositioner tilgængelige for tilpassede fluorometriske og luminometriske målinger. Filteråbningerne er lette at få adgang til på instrumentets side uden brug af værktøj til filterudskiftning. Også almindeligt anvendte FRET- og BRET-assays er nemme at sætte op og udføre takket være Varioskan ALF-læserens unikke filterbaserede optikdesign.
Denne pakke indeholder en Varioskan ALF Multimode mikropladelæser (kat. nr. VA000010C) og en Rapid Exchange to års udvidet garanti.
Opnå konsekvent nøjagtige resultater med automatisk forstærkningsjustering
Den automatiske forstærkningsjusteringsfunktion vælger det ideelle fluorometriske eller luminometriske aflæsningsområde for dit instrument baseret på signalintensiteten i brønden, hvilket eliminerer behovet for manuelt at justere måleparametrene. Resultaterne er konsistente, uanset hvilke signaler der måles.
Yderligere funktioner
- Kinetiske og endepunktsmålinger til en række applikationer
- Spektral scanning til fotometriske målinger
- Separate optimerede måletilstande til absorbans og turbidimetriske målinger
- Et selvdiagnosesystem, der inkluderer et sæt initialiseringstests og justeringer, der sikrer instrumentets parathed til drift
- Kompatibel med 6- til 384-brønds mikroplader med og uden låg
- Læser μDrop og μDrop Duo-plader til mikrovolumenanalyse af DNA, RNA og proteiner
- Udfører ombordrystning og inkubation til temperaturkritiske analyser
- Betjenes igennem SkanIt software
- Ubegrænset installation på flere computere, intet årligt gebyr påkrævet
- Indeholder et omfattende cloud-baseret bibliotek af færdige protokoller
- To tilgængelige udgaver: Research Edition for biovidenskab og Drug Discovery Edition med funktioner til overholdelse af 21 CFR Part 11
- Flere brugergrænsefladesprog tilgængelige
- Automationskompatibilitet til integration med automationsgrænseflade
- Thermo Scientific verifikationsplader giver omfattende og sporbar validering af instrumentets optiske ydeevne. Færdiglavet SkanIt softwareprotokoller giver lette at læse rapporter med definerede måleparametergrænser
Varioskan ALF Multimode mikropladelæser med 2 års udvidet garanti (A66711), REX er en Varioskan ALF-specifik pakke-SKU inklusive instrumentet (VA000010C) og en udvidet garanti til 2 år, som inkluderer en hurtig udvekslingsservice (REX), hvis instrumentet skulle gå i stykker i garantiperioden.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Multimode mikropladelæser |
| Kuvetter | Nej |
| Detektor type | Fotomultiplikatorrør (PMT) |
| Dimensioner (L x B x H) | 61 x 34 x 40 cm |
| Inkubator temperatur | Stuetemperatur +2° til 45 °C |
| Interface | PC-software (Thermo Scientific SkanIt-software) |
| Lyskilde | Xenon-blitzlampe |
| Målehastighed | Fotometri:≤ 10 sek. (hurtig tilstand); Fluorometri og luminometri:≤ 20 sek. (96-brønds plade) |
| Produktlinje | Varioskan |
| Læsemuligheder | Slutpunkt, Kinetisk |
| Vis mere |