Få mere at vide
p-Xylene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) |
| CAS | 106-42-3 |
| Molekylær formel | C8 H10 |
| Mængde | 500 mL |
| Synonym | Benzene','1,4-dimethyl-, p-Xylene (8CI), 1,4-Dimethylbenzene, 1,4-Xylene, 4-Methyltoluene, NSC 72419, p-Dimethylbenzene, p-Methyltoluene, p-Phenylenebis(methylene), p-Xylol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ccc(C)cc1 |
| IUPAC navn | 1,4-xylen |
| Molekylvægt (g/mol) | 106.16 |
| Formel vægt | 106.0783 |