Artikelnummer. 15631330
Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Mængde:
500 mL
2.5 L
20 L
Emballage:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Pakningsstørrelse:
2.5 L
20 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
Pakningsstørrelse
15631330
500 mL
Glass Bottle
500ml
15611330
2.5 L
Glass Bottle
2.5 L
15621330
20 L
Stainless Steel Can
20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer.
15631330
Leverandør
Honeywell Research Chemicals
Leverandørnr.
134449500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Reagent Grade, 99%
≥95% for general laboratory use.
Kemiske identifikatorer
CAS
106-42-3
Molekylær formel
C8H10
Molekylvægt (g/mol)
106.17
MDL nummer
MFCD00008556
InChI nøgle
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym
p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene
PubChem CID
7809
ChEBI
CHEBI:27417
IUPAC navn
1,4-xylene
SMIL
CC1=CC=C(C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
P-Xylene
Smeltepunkt
12°C
Farve
Colorless
Tæthed
0.861g/mL at 20°C
Mængde
500 mL
Eksplosionsgrænse
0.07
Flammepunkt
25°C (77°F)
Tændingspunkt
984°F
Emballage
Glass Bottle
Fysisk form
Liquid
Brydningsindeks
n20/D 1.495(lit.)
Lineær formel
C6 H4 (CH3 )2
Damptryk
9mmHg (20°C)
FN nummer
UN1307
Beilstein
1901563
Kogepunkt
137°C to 139°C
Opløselighedsinformation
Soluble in water, 0.2g/L
Formel vægt
106.17g/mol
Procent renhed
99%
Grad
ReagentPlus
Vis mere
Vis mindre
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?