Få mere at vide
P-Xylene, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Artikelnummer. 15621330 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
500 mL
2.5 L
20 L
Emballage:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Pakningsstørrelse:
2.5 L
20 L
500ml
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15621330
Brand: Honeywell Research Chemicals 13444920L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-42-3
Molekylær formel C8H10
Molekylvægt (g/mol) 106.17
MDL nummer MFCD00008556
InChI nøgle URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene
PubChem CID 7809
ChEBI CHEBI:27417
IUPAC navn 1,4-xylene
SMIL CC1=CC=C(C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale P-Xylene
Smeltepunkt 12°C
Farve Colorless
Tæthed 0.861g/mL at 20°C
Kogepunkt 137°C to 139°C
Mængde 20 L
Eksplosionsgrænse 0.07
Flammepunkt 25°C (77°F)
Tændingspunkt 984°F
Emballage Stainless Steel Can
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks n20/D 1.495(lit.)
Lineær formel C6H4(CH3)2
Damptryk 9mmHg (20°C)
FN nummer UN1307
Beilstein 1901563
Opløselighedsinformation Soluble in water, 0.2g/L
Formel vægt 106.17g/mol
Procent renhed 99%
Grad ReagentPlus