Få mere at vide
P-Xylene, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10477460 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10477460 500 mL Amber Glass Bottle 500ml
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10477460 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. X/0400/08
Antal Pris
16 605.39 DKK / 500ml
1 638.40 DKK / 500ml
4 637.25 DKK / 500ml
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Tekniske data
Smeltepunkt 13°C
CAS 106-42-3
Farve Colorless
Mængde 500 mL
Emballage Amber Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Molekylær formel C8H10
Damptryk 8mbar at 20°C
MDL nummer MFCD00008556
Viskositet 0.648 mPaS ( at 20°C)
Synonym p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene
Kogepunkt 138°C
InChI nøgle URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C)C=C1
IUPAC navn 1,4-xylene
Molekylvægt (g/mol) 106.17
PubChem CID 7809
ChEBI CHEBI:27417
Formel vægt 106.17g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Xylene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.