Få mere at vide
p-Xylene D10, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Xylene-d10 |
| CAS | 41051-88-1 |
| Molekylær formel | C8 D10 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Xylene-d10, para-Xylene-d10, 1,4-Dimethylbenzene-d10 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,2,4,5-tetradeuterio-3,6-bis(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.23 |
| Formel vægt | 116.141 g/mol |