Artikelnummer. 15663510
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
Pakningsstørrelse
15663510
1 L
Glass Bottle
1 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer.
15663510
Leverandør
Honeywell-Chromasolv
Leverandørnr.
3171951L
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CHROMASOLV™, for HPLC,≥99%
For HPLC and organic synthesis High-purity, multipurpose solvents High lot-to-lot consistency
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
p-Xylene
Smeltepunkt
12°C to 13°C (literature)
Navn note
CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99%
Absorbans
max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 380 nm, max. 0.05 at 350 nm, max. 0.10 at 320 nm, max. 1.0 at 294 nm
CAS
106-42-3
CAS Max %
100.0000%
Tæthed
0.861 g/mL at 20 °C(lit.)
Mængde
1 L
Flammepunkt
25°C
Emballage
Glass Bottle
Molekylær formel
C8H10
Lineær formel
C6H4(CH3)2
MDL nummer
MFCD00008556
FN nummer
UN1307
Beilstein
1901563
Synonym
p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene
Kogepunkt
137°C to 139°C
InChI nøgle
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
SMIL
CC1=CC=C(C)C=C1
IUPAC navn
1,4-xylene
Molekylvægt (g/mol)
106.17
PubChem CID
7809
ChEBI
CHEBI:27417
Formel vægt
106.17
Procent renhed
>99%
Grad
HPLC
Vis mere
Vis mindre
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?