Få mere at vide
p-Xylen-alfa, alfa, alfa-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Xylene methyl-d3 |
| CAS | 26204-18-2 |
| Molekylær formel | C8 2H3 H7 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | p-Xylene D3 (Methyl D3), p-Xylene-α,α,α-d3 (8 CI), 1-Methyl-4-(methyl-d3)benzene, Benzene, 1-methyl-4-(methyl-d3)- |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6 H,1-2H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC navn | 1-methyl-4-(trideuteriomethyl)benzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.18 |
| Formel vægt | 109.0971 g/mol |
| Vis mere |