missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
p-Xylene-alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-d6, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Xylene D6 (Dimethyl D6) |
| CAS | 25493-13-4 |
| Molekylær formel | C8 D6 H4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | p-Xylene D6 (Dimethyl D6), p-Xylene-α,α,α,α',α',α'-d6 (7 CI,8 CI), 1,4-Di(methyl-d3)benzene, p-Xylene-d6, p-Xylene-α,α'-d6, p-Xylene-α,α'-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(cc1)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,4-bis(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.202 |
| Formel vægt | 112.116 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?