Få mere at vide
p-Xylene, 99%
Beskrivelse
p-Xylen bruges som forløber i produktionen af benzoiske syrer, isophthalsyre, tetraphile syrer og dimethylestere, som anvendes i fremstillingen af polyester. Det fungerer som mellemprodukt i plast- og gummiprodukter.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
p-Xylen bruges som forløber i produktionen af benzoiske syrer, isophthalsyre, tetraphile syrer og dimethylestere, som anvendes i fremstillingen af polyester. Det fungerer som mellemprodukt i plast- og gummiprodukter.
Opløselighed
Blandet med alkohol, ether, acetone, benzen og kloroform. Ublandelig med vand.
Bemærk
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Xylene |
| Smeltepunkt | 12 °C til 13 °C |
| Tæthed | 0.866 |
| Mængde | 2500 mL |
| Flammepunkt | 27 °C (80 °F) |
| Lugt | Aromatisk |
| Brydningsindeks | 1.495 |
| FN nummer | UN1307 |
| Beilstein | 1901563 |
| Merck Index | 14,10081 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- p-Xylene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: p-Xylene