Få mere at vide
p-xylen, 99%, til spektroskopi, scintillationsgrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10056000 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10056000 1 L Glasflaske 1 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10056000 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 422670010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2270.00 DKK
    2082.12 DKK / 1 L
    Spare 187.88 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 106-42-3 | C8H10 | 106,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til fluorescens/luminescensspektroskopi, Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 138,0 °C
Kemisk navn eller materiale p-Xylene
Smeltepunkt 13,0 °C
Navn note scintillationsgrad, 99%
CAS 106-42-3
Fysisk form Væske
Tæthed 0.8660g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 25 °C
Analyseprocentområde 99%
Infrarødt spektrum Autentisk
Molekylær formel C8H10
Lineær formel C6H4(CH3)2
MDL nummer MFCD00008556
Beilstein 05, 382
Merck Index 15, 10278
Emballage Glasflaske
Synonym 1, 4-Dimethylbenzene
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,2 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og de fleste organiske opløsningsmidler
InChI nøgle URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C)C=C1
IUPAC navn 1,4-xylen
Molekylvægt (g/mol) 106.17
PubChem CID 7809
ChEBI CHEBI:27417
Formel vægt 106.17
Procent renhed 99%
Grad Spektroskopi
Specifik vægtfylde 0.866
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Xylene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.